Merck
429937
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilanethiol
97%
Szinonimák:
1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanethiol, Triisopropylsilylthiol, Tris(propan-2-yl)silanethiol
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]3SiSH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
70-75 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](S)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22SSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPKHFNMJTBLKLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triisopropylsilanethiol compound (TIPS-SH) is an organosilicon compound. It is an effective alternative to H2S to prepare unsymmetrical dialkyl sulfides and alkanethiols. During radical reactions, it serves as a polarity reversal catalyst. Furthermore, it serves as a ligand in the Ziegler-Natta polymerization of ethylene. HSTIPS reagent used to prepare 9-BBN-derived alkyl and aryl boranes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Triisopropylsilanethiol
Feray L and Bertrand MP
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)