Merck
440183
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
≥97%
Szinonimák:
δ-Chloropropyltrimethoxysilane, (γ-Chloropropyl)trimethoxysilane, (3-Chloropropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propyl chloride
Méret kiválasztása
100 ML
25 600,00 Ft
1 L
137 000,00 Ft
25 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
25 600,00 Ft
1 L
137 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)3Si(OCH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.72
Beilstein:
969627
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
25 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
195 °C/750 mmHg (lit.)
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](CCCCl)(OC)OC
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane (CPTMS) is an organo-silane which forms a self-assembled monolayer (SAMs) that facilitates the surface modification of different bio-and nano- materials.[1][2]
Alkalmazás
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane may be used in the synthesis of octakis(3-chloropropyl)octasilsesquioxane.{35}
CPTMS can be used to silanize a variety of nanoparticles like carbon nanotubes (CNT) and silica nanoparticles (SiO2) for different applications like development for molecularly imprinted polymers for protein detection and fabrication of mesoporous silica(organic-inorganic hybrid).[3][4] It may be used to functionalize silica-iron oxide nanoparticles which can be used as catalysts for the synthesis of pyrano(3,2−c:5,6−c′)dichromene-6,8-dione derivatives.[5]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
One-pot synthesis and modification of silica nanoparticles with 3-chloropropyl-trimethoxysilane assisted by microwave irradiation.
De Conto JF, et al.
Chemical Engineering Communications , 205(4), 533-537 (2018)
Relation between the wetting effect and the adsorbed amount of water-soluble polymers or proteins at various interfaces.
Pandey LM and Pattanayek SK
Journal of Chemical and Engineering Data, 58(12), 3440-3446 (2013)
Investigation on the dielectric properties of titanium-loaded ionic liquid-based nano-organosilica as a novel material.
Vaziri B, et al.
Advanced Powder Technology, 29(3), 813-817 (2018)
Durali Mendil et al.
Food chemistry, 221, 1394-1399 (2016-12-17)
A novel and simple solid phase extraction method was improved and recommended for selenium. Silica gel was modified with 2,6-diamino-4-phenil-1,3,5-triazine and characterized by FTIR, SEM and elemental analysis and used adsorbent for column solid phase extraction of selenium ions. The
Marie-Alexandra Neouze et al.
Monatshefte fur chemie, 143(4), 519-525 (2012-01-01)
A newly arising challenge in the field of nanoparticle research concerns the control and the understanding of the interparticle interactions and interparticle properties. This should allow the development of materials based on nanoparticle assemblies which represents a great opportunity to