Fontos dokumentumok
A32608
Allyl glycidyl ether
≥99%
Szinonimák:
1-Allyloxy-2,3-epoxypropane, Allyl 2,3-epoxypropyl ether
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4.7 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
sűrűség
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOCC1OC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.