Fontos dokumentumok
15200
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl] tetrasulfide
technical, ≥90% (NMR)
Szinonimák:
TESPTS, 3,3′-Tetrathiobis(propyl-triethoxysilane)
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (NMR)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.49
sűrűség
1.08 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
tetrasulfide
trisulfide
SMILES string
CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H42O6S4Si2/c1-7-19-29(20-8-2,21-9-3)17-13-15-25-27-28-26-16-14-18-30(22-10-4,23-11-5)24-12-6/h7-18H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?