Merck
63797
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
≥80% (GC), technical
Szinonimák:
3-Triethoxysilyl-1-propanethiol
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
HS(CH2)3Si(OCH2CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.42
Beilstein:
2039575
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥80% (GC)
sűrűség
0.987 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCO[Si](CCCS)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O3SSi/c1-4-10-14(11-5-2,12-6-3)9-7-8-13/h13H,4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCQBZYNUSLHVJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-mercaptopropyl trimethoxysilane (MPTMS) is commonly used in surface modification of silica nanoparticles by creating thiol group on the surface.
Alkalmazás
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane (MPTS) can be used as a reagent to prepare thiol functionalized materials. Silica, SBA-15, alumina, starch, and graphene can be functionalized with MPTS and used in various applications.
MPTS functionalized SBA-15 probe is used to determine dissolved mercury in solution.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ning Gan et al.
International journal of nanomedicine, 6, 3259-3269 (2012-01-10)
The purpose of this study was to devise a novel electrochemical immunosensor for ultrasensitive detection of alfa-fetoprotein based on Fe(3)O(4)/Au nanoparticles as a carrier using a multienzyme amplification strategy. Greatly enhanced sensitivity was achieved using bioconjugates containing horseradish peroxidase (HRP)
Tuo Gao et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(11) (2019-06-07)
Nanoparticle based chemical sensor arrays with four types of organo-functionalized gold nanoparticles (AuNPs) were introduced to classify 35 different teas, including black teas, green teas, and herbal teas. Integrated sensor arrays were made using microfabrication methods including photolithography and lift-off
Greg J Nusz et al.
ACS nano, 3(4), 795-806 (2009-03-20)
We present the development of an analytical model that can be used for the rational design of a biosensor based on shifts in the local surface plasmon resonance (LSPR) of individual gold nanoparticles. The model relates the peak wavelength of
Surface modification of nanosilica with 3-mercaptopropyl trimethoxysilane: Experimental and theoretical study on the surface interaction
Wu J, et al.
Chemical Physics Letters, 591, 227-232 (2014)
Fabrication of hybrids based on graphene and metal nanoparticles by in situ and self-assembled methods
He F-A, et al.
Nanoscale, 3(3), 1182-1188 (2011)