N3786
α(2→3,6,8,9) Neuraminidase from Arthrobacter ureafaciens
Proteomics Grade, suitable for MALDI-TOF MS
Sinônimo(s):
Neuraminidase from Arthrobacter ureafaciens, Acyl-neuraminyl Hydrolase, Sialidase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
qualidade
Proteomics Grade
atividade específica
≥25 U/vial
adequação
suitable for MALDI-TOF MS
temperatura de armazenamento
2-8°C
Embalagem
Qualidade
Definição da unidade
forma física
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- N3536Neuraminidase 5X Reaction Buffer 1.5 mLSDS
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycan Sequencing Using Exoglycosidases
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.