11080725001
Roche
Neuraminidase (Sialidase)
from Vibrio cholerae
Sinônimo(s):
Salidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Vibrio cholerae
Nível de qualidade
Formulário
solution
peso molecular
~95 kDa
embalagem
pkg of 1 U
fabricante/nome comercial
Roche
pH ideal
5.5-6.2
adequação
suitable for ELISA applications
aplicação(ões)
life science and biopharma
sample preparation
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Definição da unidade
10 mM N-acetyl-neuraminosyl-D-lactose, 50 mM sodium acetate, 4 mM calcium chloride, bovine serum albumin, 100 μg/ml, pH 5.5. The activity is determined by measuring the released D-lactose using the β-galactosidase/galactose dehydrogenase method. Under the same conditions, 1 μmol N-acetylneuraminic acid per min is split off from human acid α1-glycoprotein (10 mg/ml incubation mixture) by 1 U neuraminidase. Released N-acetyl-neuraminic acid can be determined using, for example, the thiobarbituric acid method.
forma física
Note: The serum used for this preparation was tested for HBs antigen and for the presence of antibodies to HIV-1, HIV-2, HCV, and found to be negative, according to the current quality control procedures.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Neuraminidase can be used to cleave sialic acids from proteins. In this protocol, the enzyme from Vibrio cholerae is used on fixed cells.