N3001
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VI, lyophilized powder, 6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA), 2-10 units/mg protein (mucin)
Sinônimo(s):
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Clostridium perfringens str. 13
Nível de qualidade
tipo
Type VI
forma
lyophilized powder
atividade específica
2-10 units/mg protein (mucin)
6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA)
composição
Protein, ≥50% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Protocolos
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.