Documentos Principais
C8857
Sigma-Aldrich
Citocromo c
vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Sinônimo(s):
Citocromo c
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
linha de produto
ProteoMass
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
(M+H+) 12,361.96 Da by calculation
embalagem
vial of 10 nmol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Aplicação
Foram caracterizados os sítios específicos e a extensão da oxidação no citocromo c de cavalos tratado com H2O2 e UV. Sugeriu-se que o estado desses sítios poderia ser usado como biomarcador do ambiente oxidativo em uma célula.
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O citocromo c é conhecido principalmente como uma proteína mitocondrial que carrega elétrons. A transição do citocromo c entre os estados ferroso e férrico dentro da célula fazem dele um eficiente transportador biológico de elétrons, com um papel vital em oxidações celulares em plantas e animais. De modo geral, ele é considerado um catalisador universal da respiração, formando uma ponte de elétrons essencial entre os substratos respiráveis e o oxigênio
Outras notas
Veja mais informações sobre o citocromo c e o transporte de elétrons no site www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Informações legais
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chris L Bergstrom et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(16), 6269-6274 (2013-04-12)
The release of cytochrome c from mitochondria is a key signaling mechanism in apoptosis. Although extramitochondrial proteins are thought to initiate this release, the exact mechanisms remain unclear. Cytochrome c (cyt c) binds to and penetrates lipid structures containing the
Margareta R A Blomberg et al.
Biochimica et biophysica acta, 1827(7), 826-833 (2013-04-27)
The membrane-bound enzyme cNOR (cytochrome c dependent nitric oxide reductase) catalyzes the reduction of NO in a non-electrogenic process. This is in contrast to the reduction of O2 in cytochrome c oxidase (CcO), the other member of the heme-copper oxidase
Lianet Monzote et al.
Experimental parasitology, 136, 20-26 (2013-11-05)
Chenopodium ambrosioides is an aromatic herb used by native people to treat parasitic diseases. The aim of this work is to compare the in vitro anti-leishmanial activity of the essential oil (EO) from C. ambrosioides and its major components (ascaridole
Chung Yeng Looi et al.
BMC complementary and alternative medicine, 13, 166-166 (2013-07-11)
Centratherum anthelminticum (L.) Kuntze (scientific synonyms: Vernonia anthelmintica; black cumin) is one of the ingredients of an Ayurvedic preparation, called "Kayakalp", commonly applied to treat skin disorders in India and Southeast Asia. Despite its well known anti-inflammatory property on skin
Reiko Ban-Ishihara et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(29), 11863-11868 (2013-07-04)
Mammalian cells typically contain thousands of copies of mitochondrial DNA assembled into hundreds of nucleoids. Here we analyzed the dynamic features of nucleoids in terms of mitochondrial membrane dynamics involving balanced fusion and fission. In mitochondrial fission GTPase dynamin-related protein
Artigos
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
Conteúdo relacionado
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.