Documentos Principais
83788
Supelco
(2E)-3-(9-Anthryl)-2-cyanoacrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoacrylic acid, (2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoprop-2-enoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H11NO2
Peso molecular:
273.29
Beilstein:
21824385
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
traços de cátion
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤20 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Mo: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
adequação
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Aplicação
suitable as Maldi-Matrix material
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)