Documentos Principais
56229
Supelco
9-Nitroanthracene
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
Beilstein:
1877509
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
pf
141-144 °C (lit.)
144-150 °C
traços de cátion
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
adequação
suitable for matrix substance for MALDI-MS
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
chave InChI
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)