I6279
Insulina
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da
Sinônimo(s):
Insulin from bovine pancreas
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da
Nível de qualidade
embalagem
vial of 10 nmol
chave InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.