Documentos
P7367
Sigma-Aldrich
PNGase F
BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE), for proteomics
Sinônimo(s):
N-glicosidase F, PNGase F, Peptídeo N-glicosidase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
fonte biológica
bacterial (Elizabethkingia meningoseptica)
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
grau
for proteomics
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
powder
prazo de validade
≥1 weeks at 2‑8 °C (for a reconstituted solution >500 units/ml)
≥1 yr at 2‑8 °C
Solution is stable for at least 3 freeze-thaw cycles
peso molecular
~36 kDa
concentração
≥300 units/mL
≥50 units/mL
pH ideal
~8.6
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
A PNGase F de grau para proteômica foi extensamente purificada e liofilizada a partir de tampão fosfato de potássio diluído para produzir um produto estável. O produto é livre de glicerol e outros estabilizantes, e contém níveis muito baixos de sais tamponantes. Este material altamente purificado é excelente para a desglicosilação ligada a N de glicoproteínas ou glicopeptídeos em gel, em solução ou em membranas de blots.
Aplicação
A PNGase F de Elizabethkingia meningoseptica foi usada:
  • para a des-N-glicosilação da proteína E do Zika vírus
  • para avaliar o coxsackievírus e a glicosilação do receptor de adenovírus usando células COS que expressam CAR
  • para verificar a glicosilação ligada a N da sequência A relacionada ao polipeptídeo do MHC de classe 1 (MICA)
Adequado tanto para uso em proteômica e em glicobiologia; compatível com análise por espectrometria de massa MALDI-TOF
Usado para desglicosilar proteína.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cliva um glicano inteiro de uma glicoproteína, desde que a porção de asparagina glicosilada seja substituída em suas terminações amina e carboxila com uma cadeia polipeptídica.
Definição da unidade
Uma unidade catalisa a liberação de oligossacarídeos ligados a N a partir de 1 nanomol de ribonuclease B desnaturada em um minuto a 37 °C em pH 7,5, monitorada por SDS-PAGE. Uma unidade Sigma de atividade de PNGase F é igual a 1 miliunidade IUB.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Terry Nguyen-Khuong et al.
Glycoconjugate journal, 35(6), 499-509 (2018-11-24)
Analysis of glycans via a porous graphitized carbon liquid chromatography (PGC-LC) coupled with electrospray ionization (tandem) mass spectrometry (ESI-MS(/MS)) is a powerful analytical method in the field of glycomics. Isobaric glycan structures can be identified reliably with the help of
Lars Andresen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 188(4), 1847-1855 (2012-01-10)
NKG2D ligand surface expression is important for immune recognition of stressed and neotransformed cells. In this study, we show that surface expression of MICA/B and other NKG2D ligands is dependent on N-linked glycosylation. The inhibitor of glycolysis and N-linked glycosylation
Mikkel G Terp et al.
NPJ precision oncology, 5(1), 65-65 (2021-07-17)
EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI) resistance in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients is inevitable. Identification of resistance mechanisms and corresponding targeting strategies can lead to more successful later-line treatment in many patients. Using spectrometry-based proteomics, we identified increased fibroblast
Katherine J D Ashbourne Excoffon et al.
Journal of virology, 81(11), 5573-5578 (2007-03-23)
The coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) is both a viral receptor and homophilic adhesion protein. The extracellular portion of CAR consists of two immunoglobulin (Ig)-like domains, each with a consensus sequence for N-glycosylation. We used chemical, genetic, and biochemical studies
Daniel Nouri-Nejad et al.
Molecular biology of the cell, 32(5), 376-390 (2021-01-07)
Pannexin 1 (PANX1) is a glycoprotein that forms large pore channels capable of passing ions and metabolites such as ATP for cellular communication. PANX1 has been implicated in many diseases including breast cancer and melanoma, where inhibition or deletion of
Artigos
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Protocolos
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.