Documentos Principais
A9096
Sigma-Aldrich
ProteoMass Aldolase MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Selecione um tamanho
5 X 1 VIAL
R$ 5.395,00
R$ 5.395,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 X 1 VIAL
R$ 5.395,00
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.395,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
peso molecular
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Nível de qualidade
embalagem
vial of 10 nmol
Aplicação
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
Informações legais
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)