480708
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli, Acetylneuraminyl Hydrolase, Sialidase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
liquid
atividade específica
≥10 units/mL
≥250 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Ohta, Y., et al. 1989. J. Biochem (Tokyo) 106, 1086.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1