94141
4-Chloro-α-cyanocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Chlorophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid, 3-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid, p-Chloro-α-cyanocinnamic acid, p-Chlorobenzylidenecyanoacetic acid, ClCCA, NSC 2479
About This Item
Produtos recomendados
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
crystals
classe(s) funcional(is) do analito
drugs of abuse, ionic liquids
classe(s) química(is) do analito
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
solubilidade
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1)C#N
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
chave InChI
MXCRRKYUQNHWLJ-VMPITWQZSA-N
Aplicação
- suitable as MALDI-Matrix material
- suitable for collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS)
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)