89063
4-Bromo-α-cyanocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Bromophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid, p-Bromo-α-cyanocinnamic acid, p-Bromobenzylidenecyanoacetic acid, BrCCA
About This Item
Produtos recomendados
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
classe(s) funcional(is) do analito
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
classe(s) química(is) do analito
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
solubilidade
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
adequação
suitable for matrix substance for MALDI-MS
cadeia de caracteres SMILES
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(Br)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
chave InChI
REWONLOPJHWIMK-VMPITWQZSA-N
Aplicação
- suitable as MALDI-Matrix material
- suitable for collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS)
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)