Documentos Principais
A8471
Sigma-Aldrich
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Sinônimo(s):
Albumin, bovine, mass spec standard
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
peso molecular
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Nível de qualidade
embalagem
vial of 10 nmol
Formato
neat
Aplicação
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard has been used as a standard in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and mass spectrometry.
Informações legais
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Uma Ramalinga et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 697, 53-61 (2010-12-01)
Determining the molecular weight of nanoparticles can be challenging. The molecular weight characterization of dendrimers, for example, with varying covalent and noncovalent modifications is critical to their use as therapeutics. As such, we describe in this chapter a protocol for
Assessment of in vitro bioactivities of Pis v 1 (2S albumin) and Pis v 2.0101 (11S globulin) proteins derived from pistachio (Pistacia vera L.)
Taghizadeh S F, et al.
Journal of Food Biochemistry, 14(2) (2020)