Documentos Principais
MSCAL1
Supelco
ProteoMass Peptide and Protein MALDI-MS Calibration Kit
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
Sinônimo(s):
MALDI-MS Calibration Kit for Proteins and Peptides
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 2.893,00
5 X 1 KIT
R$ 7.114,00
R$ 2.893,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 2.893,00
5 X 1 KIT
R$ 7.114,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.893,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
ProteoMass
qualidade
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Aplicação
This kit features a convenient selection of pre-qualified standard peptides, proteins, matrices, and solvents for calibrating and testing matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers. Configured for analyzing complex mixtures of proteins and peptides (700 to 66,000 Da), MSCAL1 is ideal for evaluating unknown samples or samples containing a broad range of molecular weights. Applications include calibration, tuning, and sensitivity testing of MALDI instruments from all manufacturers.
“ProteoMass” Peptide and Protein MALDI-MS Calibration Kit has been used for calibration in the following experiments:
  • Isolation and characterization of cytotoxic cyclotides from Viola tricolor.(1)
  • Isolation and Characterization of novel cyclotides from Viola hederaceae.(2)
  • To study the domain architecture and biochemical characterization of vertebrate Mcm10.(3)
Informações legais
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Sinapinic acid, Use tested for MALDI-TOF Mass Spec. 4 x 10
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • B4181ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da 1 x 10SDS
  • P2613ProteoMass P14R MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10SDS
  • A8346ProteoMass ACTH Fragment 18-39 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 2,464.1989 Da 1 x 10SDS
  • I6154ProteoMass Insulin chain B oxidized MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10SDS
  • I6279ProteoMass Insulin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da 1 x 10SDS
  • C8857ProteoMass Cytochrome c MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation 1 x 10SDS
  • A8971ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation 1 x 10SDS
  • A8471ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation 1 x 10SDS
  • A9096ProteoMass Aldolase MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation 1 x 10SDS
  • A8846ProteoMass Angiotensin II MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10SDS
  • C8982α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, suitable for MALDI-TOF MS 4 x 10SDS
  • Acetonitrile 30 mL
Ver tudo (12)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jun Tang et al.
Peptides, 31(8), 1434-1440 (2010-06-29)
Many plants of the Violaceae plant family have been used in traditional remedies, and these plants often contain cyclotides, a particular type of plant cyclopeptide that is distinguished by a cyclic cystine knot motif. In general, bioactive plant cyclopeptides are
Amanda D Gillon et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 53(3), 505-515 (2007-12-19)
Plant cyclotides are a large family of naturally occurring circular proteins that are produced from linear precursors containing one, two or three cyclotide domains. The mechanism of excision of the cyclotide domains and ligation of the free N- and C-termini
Bin Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 280(23), 22395-22405 (2005-04-13)
Based on a newly established sequencing strategy featured by its efficiency, simplicity, and easy manipulation, the sequences of four novel cyclotides (macrocyclic knotted proteins) isolated from an Australian plant Viola hederaceae were determined. The three-dimensional solution structure of V. hederaceae
Pamela V S Nylund et al.
Catalysis science & technology, 12(3), 996-1004 (2022-03-01)
Poly(lactic acid), PLA, which holds great promise as a biodegradable substitute of fossil resource-derived polyolefins, is industrially produced by the ring-opening polymerization of lactide using a potentially harmful tin catalyst. Based on mechanistic insights into the reaction of N-heterocyclic carbene
Qiaoping Qin et al.
BMC genomics, 11, 111-111 (2010-02-18)
Cyclotides are a family of circular peptides that exhibit a range of biological activities, including anti-bacterial, cytotoxic, anti-HIV activities, and are proposed to function in plant defence. Their high stability has motivated their development as scaffolds for the stabilisation of
Conteúdo relacionado
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Descubra nossa ampla variedade de produtos para análise de massa intacta de anticorpos monoclonais, incluindo colunas de exclusão por tamanho (SEC), colunas de troca iônica, colunas de fase reversa, tampões para HPLC, matrizes e padrões MALDI, solventes de alta pureza, reagentes, ferramentas para preparação de amostras de proteínas e materiais de referência certificados.
Questions
  1. Good afternoon, I want to by this kit but I need more details about de name and mass of the peptides and proteins. Thank you very much.
    1 answer
    1. Components:
      All the standards supplied in the kit may also be purchased individually using the listed catalog numbers.
      Standard Peptides and Proteins:
      Standard peptides and proteins are supplied in 1.5 ml clear tubes, each containing 10 moles of standard.
      The details of the components of MSCAL1-1KT is attached.