Documentos Principais
PFS20
Supelco
SpheriCal Neat
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
linha de produto
SpheriCal
Formulário
solid
prazo de validade
expiry date on the label
peso molecular
Mr 500-1600 Da (Na+-adduct)
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
dendritic calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
Aplicação
For mass calibration in mass spectrometry
Embalagem
Quantity: 50 μg/vial
Informações legais
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.