Documentos Principais
NGLYFL-RO
Roche
N-glicosidase F
recombinant form of the gene from Flavobacterium meningosepticum
Sinônimo(s):
N-glicosidase F, PNGase F, Peptídeo-N-glicosidase F, Peptídeo-N4-(acetil-β-glicosaminil)-asparagina amidase
Selecione um tamanho
100 UNITS
R$ 2.057,00
250 UNITS
R$ 4.948,00
R$ 2.057,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 UNITS
R$ 2.057,00
250 UNITS
R$ 4.948,00
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352204
R$ 2.057,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
conjugado
(N-linked)
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
atividade específica
>25000 units/mg protein
peso molecular
35.5 kDa
purificado por
electrophoresis
embalagem
pkg of 100 U (11365185001)
pkg of 250 U (11365193001)
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
colorless
pH ideal
7.0-8.0
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for enzyme test
atividade externa
Endoglycosidase F, none detected
a-Fucosidase, present
b-Galactosidase, present
b-N-Acetylhexosaminidase, present
dA(17h ≤100 units, present
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A N-Glicosidase F (PNGase F) é uma enzima potente que se hidrolisa na ligação de glicosilamina. Ele também ajuda a gerar um peptídeo e um oligossacarídeo sem carboidratos com unidade de di-N-acetilquitobiose.[1]
A N-glicosidase F, também conhecida como PNGase F, é uma enzima asparagina amidase derivada da Flavobacterium meningosepticum. Ela é amplamente usada como uma ferramenta valiosa em pesquisa de proteínas para investigar e analisar a N-glicosilação.[2]
Especificidade
Hidrolisa todos os tipos de cadeias de N-glicanos a partir de glicopeptídeos e glicoproteínas, a menos que contenham resíduos de fucose central ligados a α1,3 presentes em glicoproteínas de insetos e plantas. Livre de atividades proteolíticas contaminantes (x = H ou açúcar[es]) de acordo com os procedimentos de controle de qualidade atuais.
Aplicação
A N-glicosidase F tem sido usada para a desglicosilação de N-glicoproteínas.[3][4]
Use N-glicosidase F para clivar todos os tipos de N-glicanos ligados à asparagina, contanto que o grupo amino e o grupo carboxila estejam presentes em uma ligação peptídica e o oligossacarídeo tenha o comprimento mínimo da unidade central da quitobiose. Os produtos da reação são amônia, ácido aspártico (na cadeia peptídica) e o oligossacarídeo completo.
Observação: A N-Glicosidase F recombinante também está disponível como solução.
Definição da unidade
Uma unidade representa a atividade enzimática que hidrolisa 1 nmol de glicopeptídeo fibrina dabsyl ou 0,2 nmol de glicoproteína fetuína dansyl em 1 minuto a 37 °C e pH 7,8.
forma física
Solução transparente e incolor após a reconstituição
Nota de preparo
Condições de armazenamento (solução de trabalho): 2-8 °C
A solução reconstituída é estável entre 2 ºC a 8 °C por pelo menos quatro semanas.
Reconstituição
A dissolução do conteúdo em 0,1 ml de água redestilada (pacote com 100 unidades) ou 0,25 ml de água bidestilada (pacote com 250 unidades) respectivamente, resulta em uma concentração de tampão de fosfato de sódio 100 mM, EDTA 25 mM, pH 7,2.
Observação: A N-Glicosidase F recombinante também está disponível como solução de glicerol a 50%.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Highly efficient production of peptides: N-glycosidase F for N-glycomics analysis
Hua L, et al.
Protein Expression and Purification, 17-22 (2014)
Integrated proteomic, phosphoproteomic and N-glycoproteomic analyses of chicken eggshell matrix
Yang R, et al.
Food Chemistry, 330 (2020)
Xueyan Cao et al.
Food chemistry, 276, 266-273 (2018-11-10)
Milk glycoproteins are crucial nutrients with a variety of functions. However, whey N-glycoproteomes in human and bovine milks have not been characterized during lactation. Herein, using lectin enrichment and liquid chromatography tandem mass spectrometry, 68, 58, 100, and 98 N-glycoproteins
A L Tarentino et al.
Biochemistry, 24(17), 4665-4671 (1985-08-13)
Endo-beta-N-acetylglucosaminidase F (Endo F) and peptide:N-glycosidase F (PNGase F) were purified from cultures of Flavobacterium meningosepticum by ammonium sulfate precipitation followed by gel filtration on TSK HW-55(S). This system separated the two enzymes and provided PNGase F in a high