Documentos Principais
92817
Supelco
9-Aminoacridine
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
Aminacrine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 732,00
R$ 732,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 732,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 732,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (HPLC)
Formulário
powder
classe(s) funcional(is) do analito
metabolites
classe(s) química(is) do analito
lipids
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
Impurezas
≤0.05% sulfated ash
perda
≤10% loss on drying
pf
238-240 °C
traços de cátion
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
adequação
suitable for matrix substance for MALDI-MS
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
chave InChI
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
9-Aminoacridine, an aminoacridine dye which acts as a potent mutagen in viruses and bacteria.[1]
Aplicação
A MALDI matrix exhibiting low background and good sensitivity in the analysis of low molecular weight anions, such as metabolites, in negative mode[2]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mass spectrometric method for analyzing metabolites in yeast with single cell sensitivity.
Andrea Amantonico et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(29), 5382-5385 (2008-06-11)
Fred Fack et al.
EMBO molecular medicine, 9(12), 1681-1695 (2017-10-22)
Heterozygous mutations in NADP-dependent isocitrate dehydrogenases (IDH) define the large majority of diffuse gliomas and are associated with hypermethylation of DNA and chromatin. The metabolic dysregulations imposed by these mutations, whether dependent or not on the oncometabolite D-2-hydroxyglutarate (D2HG), are
Lulu H Tucker et al.
Analytical chemistry, 91(15), 9522-9529 (2019-07-03)
Multicellular tumor spheroids (MTS) are a well-established model system for drug development and are a valuable in vitro research tool for use prior to employing animal models. These 3D-cell cultures are thought to display chemical gradients of oxygen and nutrients
9-Aminoacridine as a matrix for negative mode matrix-assisted laser desorption/ionization
Vermillion-Salsbury, R. L. and Hercules, D. M.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 16, 1575-1581 (2002)
Mutagen-nucleic acid intercalative binding: structure of a 9-aminoacridine: 5-iodocytidylyl (3'-5') guanosine crystalline complex.
Sakore, T. D., et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 74.1, 188-192 (1977)