Documentos Principais
PFS11
Supelco
SpheriCal Mix
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
linha de produto
SpheriCal
Formulário
powder
prazo de validade
expiry date on the label
peso molecular
Mr 700-1500 Da
composição
9-nitroanthracene, >90%
sodium trifluoroacetate, <10%
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
Aplicação
For mass calibration in mass spectrometry
Embalagem
Quantity: 5 mg/vial
Informações legais
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.