I0516
Insulina
10 mg/mL insulin in 25 mM HEPES, pH 8.2, BioReagent, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
solution
concentração
10 mg/mL insulin in 25 mM HEPES, pH 8.2
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pH
7.9-8.5
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/2C97H151N25O34S4/c2*1-12-46(10)77(120-72(131)35-98)96(154)122-76(45(8)9)94(152)107-55(24-28-74(134)135)79(137)104-53(22-26-69(100)128)82(140)116-66(40-159)93(151)118-64(38-157)90(148)103-47(11)78(136)114-63(37-124)89(147)121-75(44(6)7)95(153)119-67(41-160)92(150)115-62(36-123)88(146)109-57(30-43(4)5)84(142)110-58(31-48-13-17-50(125)18-14-48)85(143)105-52(21-25-68(99)127)80(138)108-56(29-42(2)3)83(141)106-54(23-27-73(132)133)81(139)112-60(33-70(101)129)87(145)111-59(32-49-15-19-51(126)20-16-49)86(144)117-65(39-158)91(149)113-61(97(155)156)34-71(102)130/h2*13-20,42-47,52-67,75-77,123-126,157-160H,12,21-41,98H2,1-11H3,(H2,99,127)(H2,100,128)(H2,101,129)(H2,102,130)(H,103,148)(H,104,137)(H,105,143)(H,106,141)(H,107,152)(H,108,138)(H,109,146)(H,110,142)(H,111,145)(H,112,139)(H,113,149)(H,114,136)(H,115,150)(H,116,140)(H,117,144)(H,118,151)(H,119,153)(H,120,131)(H,121,147)(H,122,154)(H,132,133)(H,134,135)(H,155,156)/t2*46-,47-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,75-,76-,77-/m00/s1
chave InChI
XYPANFGXFLOTDK-CJLNJPJHSA-N
Informações sobre genes
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
Aplicação
- para estudar o efeito da insulina exógena sobre as concentrações plasmáticas de glicose, insulina, fator de crescimento semelhante à insulina I (IGF-I) e progesterona (P4) em novilhas de corte púberes
- para estudar a capacidade de resposta à insulina da placenta durante complicações na gravidez usando células trofoblásticas humanas primárias e explantes de vilosidades placentárias
- para estudar o efeito da sinalização do receptor de insulina na densidade de espinhas dendríticas em neurônios do hipocampo de camundongos neonatos in vitro
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves