Documentos
I2643
Sigma-Aldrich
Insulina
recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C257H383N65O77S6
Número CAS:
Peso molecular:
5807.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in yeast (proprietary host)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
potência
≥27.5 units/mg (dried basis)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
chave InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Aplicação
A insulina humana foi usada:
  • no meio de cultura necessário para a adipogênese das células-tronco derivadas de tecido adiposo (ASC).
  • para estudar o efeito da insulina em cérebros jovens e envelhecidos de rato.
  • para estudar o efeito da insulina sobre as ações inflamatórias do receptor ativado por protease 2 (PAR2) usando modelo de camundongo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hormônio polipeptídico de duas cadeias produzido pelas células β das ilhotas pancreáticas. Seu peso molecular é de cerca de 5800 Da. As cadeias α e β são ligadas por duas pontes dissulfeto entre as cadeias. A cadeia α contém uma ponte dissulfeto dentro da cadeia. A insulina regula a captação celular, o uso e o armazenamento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, além de inibir a quebra de glicogênio, proteínas e gordura.
Outras notas
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Linda Adzovic et al.
Journal of neuroinflammation, 12, 63-63 (2015-04-19)
The role of insulin in the brain is still not completely understood. In the periphery, insulin can decrease inflammation induced by lipopolysaccharide (LPS); however, whether insulin can reduce inflammation within the brain is unknown. Experiments administrating intranasal insulin to young
Theresia Gutmann et al.
The Journal of cell biology, 219(1) (2019-11-16)
Glucose homeostasis and growth essentially depend on the hormone insulin engaging its receptor. Despite biochemical and structural advances, a fundamental contradiction has persisted in the current understanding of insulin ligand-receptor interactions. While biochemistry predicts two distinct insulin binding sites, 1
Leanne De Koning et al.
EMBO molecular medicine, 1(3), 178-191 (2010-01-06)
Mammalian cells contain three closely related heterochromatin protein 1 (HP1) isoforms, HP1alpha, beta and gamma, which, by analogy to their unique counterpart in Schizosaccharomyces pombe, have been implicated in gene silencing, genome stability and chromosome segregation. However, the individual importance
Eric Hyun et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(5), 2702-2709 (2010-02-02)
Given the anti-inflammatory effects of insulin in human and animal studies done in vivo and given the signaling pathways in common between insulin and the protease-activated receptor 2 (PAR(2)), a G protein-coupled receptor, we hypothesized that insulin would have an
Anna Dubrovska et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(1), 268-273 (2009-01-01)
Characterization of the molecular pathways that are required for the viability and maintenance of self-renewing tumor-initiating cells may ultimately lead to improved therapies for cancer. In this study, we show that a CD133(+)/CD44(+) population of cells enriched in prostate cancer
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.