I6634
Insulina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
forma
powder
potência
≥25 USP units per mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
solubilidade
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
chave InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Informações sobre genes
cow ... INS(280829)
Categorias relacionadas
Aplicação
- A insulina do pâncreas bovino foi usada na diferenciação de CTM (células-tronco mesenquimais) em adipócitos.
- Foi usada para cultivar diversas células.
- Também foi usada para estudar a inibição mediada por insulina do gene HMGCS2 (3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) sintase).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3