Merck
LYSC9001
Sigma-Aldrich
Lys-c (lysyl-endopeptidase), Active
from Achromobacter lyticus, recombinant, expressed in E. coli (206-473aa), tag-free, powder
Synonym(e):
API, Lysyl endopeptidase, Protease I
Größe auswählen
20 μG
€ 371,00
100 μG
€ 1.310,00
€ 371,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 371,00
100 μG
€ 1.310,00
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
€ 371,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Achromobacter lyticus
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli (206-473aa)
Qualität
Proteomics Grade
Form
lyophilized powder
Optimaler pH-Wert
8.5
pH-Bereich
9.0-9.5(catalytic)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Recombinant tag-free Achromobacter lyticus Lys-c (lysyl-endopeptidase) (206-473aa) was expressed in E.coli cells.
Overview
Lysyl-endopeptidase (Lys-c) was isolated from the Gram-negative soil bacterium Achromobacter lyticus by Msaki et al. The protein hydrolyzes amide and peptide ester bonds at the carboxylic side of lysine and S-aminoethylcysteine residues making it an important tool for enzymatic protein sequencing and Lys-X compound synthesis.
Spezifität
This enzyme hydrolyzes amide and peptide ester bonds at the carboxylic side of lysine and S-aminoethylcysteine residues, at a catalytic pH range of 9.0-9.5, catalytic temperature range of 30-37 °C.
Anwendung
The enzyme functions optimally between 30-37 °C and suffers from degradation when subjected to temperatures above 50 °C. Lysyl-endopeptidase retains complete activity after incubation in 4M urea or in 0.1% SDS solution for up to 6 hours at 30 °C.
Verpackung
1mg/ml in Plastic
Angaben zur Herstellung
Catalytic pH range 9.0-9.5. Catalytic temperature range 30-37 °C.
Rekonstituierung
Reconstitute in sterile water.
Lagerung und Haltbarkeit
Store product at -20°C. For most favorable performance, avoid repeated handling and multiple freeze/thaw cycles once the protein has been resolubilized in sterile water.
Sonstige Hinweise
For R&D only.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)