Fortfahren mit
A9096
ProteoMass Aldolase MALDI-MS-Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 849,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
232-781-0
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 849,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
Application
Protein-Kalibrationsstandard für MALDI-MS-Instrumente.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8471P2613B4181
description
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
description
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
description
vial of 10 nmol
description
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,532.8582 Da
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)