Fortfahren mit
P8913
Phospholipase A2 aus Rinderpankreas
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Synonym(e):
Lecithinase A, PLA2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 938,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-637-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥20 units/mg protein
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥20 units/mg protein
composition
Protein, 5-20% biuret
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Phospholipase A2 from bovine pancreas is a calcium-dependent lipolytic enzyme.[1]
Application
Phospholipase A2 from bovine pancreas has been used to determine rat renal proximal tubular segments (PTS) viability during oxygenation and hypoxia-reoxygenation and to study the impact of phospholipase A2 on tubular cell triglyceride levels.
Biochem/physiol Actions
Hydrolyzes the β-ester bond of zwitterionic glycerophospholipids. Preferred substrates are phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, and their plasmalogen analogues. Phosphatidylinositol and phosphatidylserine are also hydrolyzed. Aggressively attacks phospholipids in membranes of intact cells.
Packaging
Package size based on protein content
Physical form
Contains Tris buffer salts.
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of soybean L-α-phosphatidylcholine to L-α-lysophosphatidylcholine and a fatty acid per min at pH 8.0 and 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6534C3766T6763
Gene Information
cow ... PLA2G1B(282457)
Gene Information
pig ... PLA2G1B(445525)
Gene Information
-
Gene Information
cow ... TRYP8(282603)
specific activity
≥20 units/mg protein
specific activity
≥600 units/mg protein
specific activity
≥200 units/g protein
specific activity
≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
powder
UniProt accession no.
P00593
UniProt accession no.
P00592
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q29463
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)