Wichtige Dokumente
N3786
α(2→3,6,8,9) Neuraminidase aus Arthrobacter ureafaciens
Proteomics Grade, suitable for MALDI-TOF MS
Synonym(e):
Neuraminidase aus Arthrobacter ureafaciens, Acyl-Neuraminyl-Hydrolase, Sialidase
Größe auswählen
€ 332,00
Größe auswählen
About This Item
€ 332,00
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Qualität
Proteomics Grade
Spezifische Aktivität
≥25 U/vial
Eignung
suitable for MALDI-TOF MS
Lagertemp.
2-8°C
Verpackung
Qualität
Einheitendefinition
Physikalische Form
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- N3536Neuraminidase 5X Reaction Buffer 1.5 mLSDB
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Glycan Sequencing Using Exoglycosidases
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.