Merck
A8471
ProteoMass Albumin MALDI-MS-Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Synonym(e):
Rinderalbumin, Massenspektrometrie-Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 X 1 VIAL
€ 462,00
€ 462,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.24
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Quality Level
packaging
vial of 10 nmol
format
neat
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A8971A8846B4181
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Application
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard has been used as a standard in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS)[1] and mass spectrometry.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Uma Ramalinga et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 697, 53-61 (2010-12-01)
Determining the molecular weight of nanoparticles can be challenging. The molecular weight characterization of dendrimers, for example, with varying covalent and noncovalent modifications is critical to their use as therapeutics. As such, we describe in this chapter a protocol for
Assessment of in vitro bioactivities of Pis v 1 (2S albumin) and Pis v 2.0101 (11S globulin) proteins derived from pistachio (Pistacia vera L.)
Taghizadeh S F, et al.
Journal of Food Biochemistry, 14(2) (2020)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A8471-1VL04061823921688
A8471-5X1VL04061833391662