Merck
Strona głównaProduktyChemia analitycznaMateriały referencyjneStandardy właściwości fizycznych i chemicznych
Standardy właściwości fizycznych i chemicznych
Certyfikowane standardy referencyjne i standardy analityczne do kalibracji sprzętu w celu uzyskania precyzyjnych i powtarzalnych wyników.
Pomiar właściwości fizycznych i chemicznych substancji jest istotny dla określenia jej tożsamości i czystości. Istnieje szybko rosnąca potrzeba, aby laboratoria wytwarzały wysokiej jakości dane analityczne, a osiąga się to dzięki zaawansowanemu poziomowi dokładności kalibracji sprzętu laboratoryjnego, przy użyciu wzorców analitycznych.
Zapoznaj się z szerokim wyborem wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) dla wielu parametrów testowych, takich jak:
  • Spektroskopia ultrafioletowa/widzialna (UV/VIS)
  • Przewodność
  • Turbidity
  • Rozmiar cząstek
  • Gęstość
  • Punkt rozbłysku
  • Współczynnik załamania światła
  • Istotność
W naszym portfolio znajdują się również standardy petrochemiczne, które są szeroko stosowane w kalibracji przyrządów laboratoryjnych używanych do testowania ropy naftowej i produktów pochodnych. Normy te obejmują normy punktu mętnienia, normy punktu aniliny, normy liczby cetanowej, normy CFPP, normy destylacji, normy punktu zamarzania, normy punktu krzepnięcia i normy punktu dymienia.
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 871
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 871
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Powiązane zasoby
Strona 1 z 2
Miareczkowanie - wolumetryczne materiały referencyjne
Dokładne określenie miana jest ważnym kryterium precyzyjnej i porównywalnej analizy miareczkowej. Produkty Certipur® dla wzorców wolumetrycznych obejmują wysokiej czystości wtórne materiały referencyjne do kwasomiarek, alkalimetrii, argentometrii, kompleksometrii, jodometrii i miareczkowania redoks. Wolumetryczne materiały referencyjne są idealnym wyborem do standaryzacji roztworów wolumetrycznych w celu uzyskania wiarygodnych wyników. Są one produkowane i szeroko testowane zgodnie z częściami farmakopei dotyczącymi odczynników i mierzone z najwyższą możliwą precyzją zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034.
Color Reference Solutions
Do kalibracji i weryfikacji danych testowych, nasze portfolio składa się z szerokiej gamy certyfikowanych materiałów referencyjnych dla roztworów barwnych zgodnych z różnymi Farmakopeami, np, USP, EP lub innymi metodami pomiaru barwy, takimi jak APHA.
BOD/COD, TOC
BOD (biologiczne zapotrzebowanie na tlen) to ilość tlenu zużywana przez mikroorganizmy do rozkładu materii organicznej w ściekach. COD lub chemiczne zapotrzebowanie na tlen jest miarą ilości tlenu, która byłaby wymagana do utlenienia zanieczyszczeń organicznych obecnych w wodzie lub ściekach. TOC (całkowity węgiel organiczny) stał się ważnym parametrem stosowanym do monitorowania ogólnych poziomów związków organicznych obecnych w ściekach pod względem całkowitej zawartości węgla.
Do tych analiz dostarczamy certyfikowany materiał referencyjny i wzorce klasy analitycznej jako gotowe do użycia roztwory do celów kalibracji, a także materiały matrycowe CRM.
pH BUFOROWE MATERIAŁY ODNIESIENIA
Bufor to substancja chemiczna, która utrzymuje stałe pH roztworu po dodaniu kwasu lub zasady. Roztwory buforowe są również niezbędne do utrzymania prawidłowej kalibracji instrumentów pH. Dokładność pomiarów pH zależy bezpośrednio od buforowych materiałów referencyjnych używanych podczas kalibracji. Certyfikowane referencyjne roztwory buforowe i substancje Certipur® są certyfikowane zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025, aby zapewnić maksymalną dokładność, niezawodność i wygodę przy jednoczesnym zapewnieniu spójnych wyników i uniknięciu kosztownych powtórzeń analiz.
Wysokiej jakości wzorce referencyjne do rutynowego monitorowania i kalibracji urządzeń pH, takie jak saszetki jednorazowego użytku, gotowe do użycia roztwory (barwione lub niebarwione) oraz czyste substancje buforowe zgodne ze wszystkimi urządzeniami pH, można znaleźć w naszym portfolio buforów pH.