Przejdź do
A8471
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Synonim(y):
Albumin, bovine, mass spec standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.24
MDL number:
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
format
neat
Application
ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard has been used as a standard in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS)[1] and mass spectrometry.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8971A8846B4181
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)