34998
Acetonitrile
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for IR spectroscopy, HPLC
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
product name
Acetonitrile, HPLC Plus, ≥99.9%
klasa czystości
HPLC Plus
Poziom jakości
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
baseline drift measuring range
≤12 mAU (210 nm)
metody
HPLC: suitable
IR spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0002% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
pozostałości halogenowane
10 ng/L (as heptachlor epoxide)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradient HPLC
≤0.2 mAU at 254 nm
≤1 mAU at 210 nm
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.10
λ: 200 nm Amax: ≤0.02
λ: 228 nm Amax: ≤0.005
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Mass spectrometry, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, Pesticide Residue Analysis, and RNA/DNA Synthesis and Purification.
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
- The article number 34998-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34998-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34998-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34998-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of null
HPLC Analysis of Vitamins B1, B6 and B12 using Ascentis® Express RP-Amide
Analiza HPLC witamin B1, B6 i B12 przy użyciu Ascentis® Express RP-Amide