Przejdź do
A8846
ProteoMass Angiotensin II MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol
Synonim(y):
Angiotensin II, mass spec standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1080,00 zł
Cena katalogowa1440,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41-/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-JZXHSEFVSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
General description
Angiotensin II (Ang II) is part of the renin-angiotensin cascade. It is an octapeptide. Ang II is present in high concentration in cardiac tissue.
Application
ProteoMass Angiotensin II MALDI-MS Standard has been used:
  • as peptide calibration standard for MALDI-MS instruments
  • as a reference standard in Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis for characterizing RNase and NC1 domain of collagen IV
  • as a standard in testing infrared (IR) laser desorption/ionization (IR-LDI) method
Biochem/physiol Actions
Angiotensin II (Ang II) maintains cardiac functionality by coordinating with the angiotensin II receptors. Ang II is recommended for patients with vasodilatory shock.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8971A8471B4181
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)