Merck
C8982
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
suitable for MALDI-TOF MS
Synonim(y):
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
Wybierz wielkość
10 X 10 MG
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 X 10 MG
1290,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
Beilstein:
3271427
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
klasy chemiczne analitów
glycans, peptides, proteins
mp
245-250 °C (lit.)
przydatność
suitable for MALDI-TOF MS
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Klucz InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Opis ogólny
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) is specially purified and qualified as a matrix for peptide MALDI-MS (matrix assisted laser desorption ionization-mass spectrometry) calibration standards. CHCA enhances ionization of protein or peptide standards and samples in matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers.[1][2]
It is also available as part of our ProteoMass MALDI calibration kits (MS-CAL1 and MS-CAL3).
Zastosowanie
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid has been used as a matrix for MALDI-TOF MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis. The matrix has also been used for sample preparation.[3][4][5]
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Utilizing isotope dilution-matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry as a reference procedure for the radioimmunoassay of serum thyroxine.
Tyan YC, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 420, 99-103 (2013)
MALDI-TOF MS sample preparation by using alkanethiolate self-assembled monolayers: A preliminary application for protein sample analysis.
Tyan Y-C, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 262, 67-72 (2007)
The orphan G protein-coupled receptor GPR139 is activated by the peptides: Adrenocorticotropic hormone (ACTH), a-, and ?-melanocyte stimulating hormone (a-MSH, and ?-MSH), and the conserved core motif HFRW.
N?hr AC, et al.
Neurochemistry International, 102, 105-113 (2017)
J Gobom et al.
Analytical chemistry, 73(3), 434-438 (2001-02-24)
We present a new MALD1 sample preparation technique for peptide analysis using the matrix alpha-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid (CHCA) and prestructured sample supports. The preparation integrates sample purification, based on the affinity of microcrystalline CHCA for peptides, thereby simplifying the analysis of
a-Cyano-4-hydroxycinnamic acid as a matrix for matrixassisted laser desorption mass spectromtry.
Beavis RC, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 27, 156-158 (1992)
Protokoły
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What can be used for solublization of α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid?
    1 answer
    1. α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA) is soluble in methanol (up to 50 mg/ml). It is also soluble at 10 mg/ml using 50% acetonitrile in 0.05% TFA for MALDI-MS. The acetonitrile concentration can be adjusted for individual preferences.For biological applications, it has been solubilized at 100 mM in DMSO or 50 mM in ethanol.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.