Przejdź do
149357
2,5-Dihydroxybenzoic acid
98%
Synonim(y):
2,5-DHBA, DHB, Gentisic acid, Hydroquinonecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-718-5
Beilstein/REAXYS Number:
2209119
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
204-208 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Aspirin metabolite.
Application
2,5-Dihydroxybenzoic acid (2,5-DHBA) can be used:
  • As a matrix in the MALDI-TOF mass spectrometry analysis of the poly(styrene-co-pentafluorostyrene) copolymers.
  • To prepare pharmacologically important 2,5-DBHA-gelatin conjugate, which can act as a polymer for the development of drug formulations.
  • As a tridentate ligand to synthesize complexes of molybdenum by reacting with (PPh4)4Mo8O26.
  • As a starting material in the total synthesis of landomycin A, an angucycline antibiotic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7806939319PHR3329
description
98%
description
analytical standard
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC), Ultra pure
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
98%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
204-208 °C (lit.)
mp
204-208 °C (lit.)
mp
203-207 °C, 204-208 °C (lit.)
mp
204-208 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How to prepare a stock solution of 2,5-dihydroxybenzoic acid 149357?
    1 answer
    1. The solubility of this product has not been tested. However, product 85707, which is tested for suitability in Maldi-MS, is tested for solubility at 0.1 g in 10 mL Methanol. These items have the same CAS number and the properties are identical.