C8857
ProteoMass™ Cytochrome c MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Synonim(y):
Cytochrome c from equine heart, Cytochrome c from horse heart
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ProteoMass™
Poziom jakości
Postać
solid
masa cząsteczkowa
(M+H+) 12,361.96 Da by calculation
opakowanie
vial of 10 nmol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
MALDI-TOF MS jest narzędziem do potwierdzania tożsamości grup końcowych i transformacji, weryfikując udaną i kompletną koniugację. Funkcjonalizowane polimery umożliwiają szybką i wydajną drogę do syntezy różnych koniugatów polimerowych do wielu zastosowań, jeśli obecna jest odpowiednia grupa końcowa.
Powiązane treści
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Końcówki do pipet ZipTip® micro-SPE są używane jako narzędzie do jednoetapowego odsalania, zatężania i oczyszczania złożonych próbek przed analizą masową.