Dokumenty
1.06011
Supelco
Methanol
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-659-6
NACRES:
NA.03
product name
Methanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
gęstość pary
1.11 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
SupraSolv®
Próba
≥99.8% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
siła działania
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
36 %
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
tw
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 9.7 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SupraSolv ECD and FID are specially developed for gas chromatography in combination with the ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Zastosowanie
Methanol is used as a:
  • Solvent for preparing samples for GC/MS analysis of pyrolysis oil.
  • Component of the solvent mixture used to extract oil samples.
Inne uwagi
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informacje prawne
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effects of repeated heating on fatty acid composition of plant-based cooking oils
Szabo Z, et al.
Food, 192, 11(2)-11(2) (2022)
Flash pyrolysis of heavy metal contaminated hardwoods from phytoremediation: Characterisation of biomass, pyrolysis oil and char/ash fraction
Stals M, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 89(1), 22-29 (2010)