Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Izoheksan, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor pressure
160-190 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point -21 °C
solubility
0.02 g/L
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
• Detector-specific impurity control, targeting the precise analyte classes most detrimental to ECD (halogenated compounds) and FID (hydrocarbons and organic residues) performance, resp.
• Widest specified retention time range, guaranteeing a clean chromatographic baseline from early- to late-eluting analytes
• Batch-to-batch consistency, ensuring long-term reproducibility across routine and regulatory analytical workflows
Analysis Note
- GC-ECD (early retention window): ≤ 1 ng/mL relative to tetrachloromethane
- GC-ECD (late retention window): ≤ 2 pg/mL relative to lindane
- GC-FID: ≤ 2 ng/mL relative to n-tetradecane
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izoheksan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
hcodes
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
-5.8 °F - closed cup
flash_point_c
-21 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
110-54-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?