Przejdź do
1.04365
n-heptan
greener alternative
EMPLURA®
Synonim(y):
Heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
131,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
eCl@ss:
39010112
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
evapn. residue
≤0.0050%
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Heptan jest rozpuszczalnikiem bardziej przyjaznym dla środowiska niż heksan, a zatem jest zgodny z "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Application
Heptan może być stosowany jako rozpuszczalnik w chromatograficznym oczyszczaniu półproduktów chemicznych. Może być również stosowany jako rozpuszczalnik do ekstrakcji aromatycznych związków siarki w obecności cieczy jonowych. Heptan jest stosowany jako alternatywny rozpuszczalnik dla heksanu do ekstrakcji oleju z nasion bawełny, ponieważ nie jest tak szkodliwy dla środowiska jak heksan.
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,005 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,683 - 0,684
Substancja odbarwiona przez H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,0050 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04390H21981.04379
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (GC)
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.5 (vs air)
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heptan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hexane and heptane as extraction solvents for cottonseed: a laboratory-scale study
Conkerton EJ, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 72(8), 963-965 (1995)
Acetone-heptane as a solvent system for combining chromatography on silica gel with solvent recycling
Drueckhammer DG, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 1(1), 87-90 (2013)
Solvent extraction of aromatic sulfur compounds from n-heptane using the 1-ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ionic liquid
Krolikowski M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 65, 168-173 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104365250004022536050409
104365251104027269060213
104365100004022536050386
104365619004022536050447
104365901104027269350543
104365602504022536050430
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?