Merck
151793
Sigma-Aldrich
アセトン-d6
99.9 atom % D
別名:
重水素化アセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3COCD3
CAS番号:
分子量:
64.12
Beilstein:
1702935
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
同位体純度
99.9 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
包装
Sure/Seal of 100 g
ampule of 0.75 mL, 1 mL, 10 g
glass bottle of 25 g, 50 g
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0500% water
water
屈折率
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトン-d6 (CD3COCD3, キサ重水素化アセトン)は、アセトンがヘキサ重水素化したもので、アセトン分子中のすべての水素原子が重水素(D)原子に置換されています。これは、NMR(核磁気共鳴)分析用の標準的な純度溶媒です。分子ジェット中で冷却した(ジェットクールド)CD3COCD3サンプルの吸光スペクトルを51000~54000cm-1の範囲で評価しました、[1]その分子イオンの垂直表面(C20D41 SAu)への衝突が、イオン表面衝突分光測定で調査されました。[2]アセトン-6の赤外スペクトルおよびRamanスペクトルが分析されました。[3]アセトンd1およびd5を得るために、アセトンd0とのH-2H交換反応が行われました。[4]
アプリケーション
アセトン-d6 は、ヨウ素含有放射線不透過性ポリ(メタクリレート)コポリマーの1H NMRスペクトル試験に重水素化溶媒として使用できます。[5]また、標識ステロールの合成において、重水素原子源として使用できます。[6]
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151793-100G:4548173106243
151793-50X10G:
151793-5G:
151793-10X10G:
151793-10G:4548173106250
151793-10X1ML:4548173332116
151793-10X1G-N:
151793-50G:4548173106274
151793-10X50G-N:
151793-25G:4548173106267
151793-10X0.75ML:4548173248547
151793-10X0.6ML-N:
151793-10X25G-N:
151793-BULK:
151793S-100G:
151793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The synthesis of labeled sterols
Kovganko.V.N and Ananich.K.S
Chemistry of Natural Compounds, 35(4), 369-393 (1999)
Stability of radiopaque iodine-containing biomaterials
Aldenhoff.J.BY, et al.
Biomaterials, 23(3), 881-886 (2002)
Vibrational spectra and assignment of acetone, ααα acetone-d3 and acetone-d6.
Dellepiane G and Overend J.
Spectrochimica Acta , 22(4), 593-614 (1966)
Reactive ion-surface collisions: Application of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 as probes for the characterization of self-assembled monolayer films on gold.
Kane TE, et al.
Org. Mass Spectrom., 28(12), 1665-1673 (1993)
Aldol condensation of acetone/acetone d6 over magnesium oxide and lanthanum oxide.
Zhang G, et al.
Applied Catalysis, 40, 183-190 (1988)
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.