Merck
133248
Sigma-Aldrich
ピリジニウムトリブロミド
technical grade, 90%
別名:
ピリジニウムブロミドパーブロミド, ピリジンパーブロミド 臭化水素酸塩, ピリジンヒドロブロミドパーブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N·HBr·Br2
CAS番号:
分子量:
319.82
Beilstein:
3690144
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
SMILES記法
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
InChI Key
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
取り扱いの容易な臭素化剤です
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
133248-VAR:
133248-25G:
133248-BULK:
133248-500G:
133248-100G:
133248-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organic Process Research & Development, 11, 378-378 (2007)
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)
Rocío Casquete et al.
Journal of food protection, 80(12), 2068-2077 (2017-11-21)
'La Vera' smoked paprika is a traditional Spanish product regulated under a protected designation of origin. Mycotoxins are possible contaminants in paprika, yet there is little information about mycotoxin production during the processing of smoked paprika. In this study, samples
Tetrahedron Letters, 34, 3177-3177 (1993)