Merck
151823
Sigma-Aldrich
クロロホルム-d
99.8 atom % D
別名:
ジューテロクロロホルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDCl3
CAS番号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロロホルム-d(重水素クロロホルム、CDCl3)、重水素化クロロホルムは、NMR(核磁気共鳴)解析用の標準純度溶媒です。その化学的および同位体的な純度の高さから、高分解能NMRにおいて幅広く使用されています。様々な有機溶媒中における、クロロホルム-dの炭素-重水素伸縮振動バンドの定量赤外スペクトル実験が報告されています。クロロホルム-dと液体クロロホルム混合物のラマン分光実験が、CHCl3およびCDCl3のv1およびv2バンドにおける振動数シフトの測定のために実施されています。
アプリケーション
クロロホルム-dは、1H NMR(プロトン核磁気共鳴)スペクトルにおける溶媒として使用されています。トリフェニルホスフェートやトリス(2-クロロエチル)ホスフェートの31PNMR(リン-31核磁気共鳴)分光学的研究における溶媒として使用されています。また、2-(4-ブロモベンジル)-3-ヒドロキシプロパン酸および3-ヒドロキシ-2-(4-メトキシベンジル)プロパン酸の1H NMR分光学的研究における重水素化溶媒として使用されています。また、3,3′-ジヒドロキシ-4,4′-ジアミノ-ビフェニル(HAB)および2,2′-ビス-(3,4-ジカルボキシ-フェニル)ヘキサフルオロプロパンジアンヒドリド(6FDA)ポリイミドの1H NMRスペクトルにおける重水素化溶媒として使用されています。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151823-10X1ML:4548173311784
151823-1.5KG:4548173106397
151823-VAR:
151823-BULK:
151823-250G-BULK:
151823-1.5KG-BULK:
151823-50G:4548173106458
151823-10X100G:4548173106410
151823-1KG-BULK:
151823-250G:4548173106441
151823-150G-BULK:
151823-100G:4548173106403
151823-1KG:4548173106434
151823-10X100G-N:
151823-10X1ML-N:
151823-1KG-N:
151823-50X100G:
151823-10X0.6ML:4548173311791
151823-50G-BULK:
151823-100G-BULK:
151823-10X0.6ML-N:
151823-10X50G-N:
151823-150G:4548173106427
151823-10X0.75ML:4548173311807
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gas sorption and characterization of thermally rearranged polyimides based on 3, 3'-dihydroxy-4, 4'-diamino-biphenyl (HAB) and 2, 2'-bis-(3, 4-dicarboxyphenyl) hexafluoropropane dianhydride (6FDA)
Smith.PZ, et al.
Journal of Membrane Science, 415, 558-567 (2012)
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum's acids using SmI2-H2O
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970-977 (2012)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 3115-3123 (2015)
Hyunwoo Joo et al.
Science advances, 7(1) (2021-02-02)
Personalized biomedical devices have enormous potential to solve clinical challenges in urgent medical situations. Despite this potential, a device for in situ treatment of fatal seizures using pharmaceutical methods has not been developed yet. Here, we present a novel treatment
Michal Szostak et al.
Nature protocols, 7(5), 970-977 (2012-04-28)
The single-step synthesis of 3-hydroxy carboxylic acids from readily available Meldrum's acids involves a selective monoreduction using a SmI(2)-H(2)O complex to give products in high crude purity, and it represents a considerable advancement over other methods for the synthesis of
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
関連コンテンツ
Widest range of NMR solvents with excellent chemical purity and the highest isotopic enrichment possible.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMRスペクトル分析は、分子の構造、化学組成および純度を決定する分析技術です。NMRは強力な磁場の存在下での原子核のスピン状態のために吸収されるエネルギーを検出します。