スキップする
D4292
3,3′-ジオクタデシルオキサカルボシアニン過塩素酸塩
≥98% purity (TLC), powder
別名:
DiO, DiOC18 (3)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
20 mg
在庫from市川市大町368
¥18,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C53H85ClN2O6
CAS番号:
分子量:
881.70
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4122771
¥18,800
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
3,3′-ジオクタデシルオキサカルボシアニン過塩素酸塩,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
chloroform: 50 mg/mL
fluorescence
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C/C=C/c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H85N2O2.ClHO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-46-54-48-40-33-35-42-50(48)56-52(54)44-39-45-53-55(49-41-34-36-43-51(49)57-53)47-38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;2-1(3,4)5/h33-36,39-45H,3-32,37-38,46-47H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
GFZPJHFJZGRWMQ-UHFFFAOYSA-M
Application
3,3'-ジオクタデシルオキサカルボシアニン過塩素酸塩は、抗原提示細胞における脂質二重層標識に使用されています。また、ゼブラフィッシュ胚における親油性の標識化色素にも使用されています。
Biochem/physiol Actions
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate is a fluorescent probe of lipidbilayer model membranes. It isa fluorescent marker for living cells in culture.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
318426E9379D4506
description
-
description
98%
description
~95%
description
chromogenic reagent for indoles and flavanols
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
fluorescence
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
fluorescence
λex 485 nm; λem 501 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
color
orange
color
-
color
-
color
yellow to very dark yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
chloroform: 50 mg/mL
solubility
chloroform: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
solubility
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
form
powder
form
powder or chunks
form
powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D4292-20MG: + D4292-BULK: + D4292-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)