アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (840040P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840040P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,38-39H,3-10,15-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI Key
UVFDOHNSRSJPOV-ZMRXOJHASA-M
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840040P-VAR:
840040P-25MG:
840040P-BULK:
試験成績書(COA)