910074
27,27-Dimethyl-25-oxo-3,6,9,12,15,18,26-heptaoxaoctacosanoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2-2-2-2-2-2-6 PROTAC® linker, Bifunctional linker, OtBu-PEG6-acid
About This Item
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(O)=O)OC(C)(C)C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)