Fontos dokumentumok
C5423
Clenbuterol hydrochloride
≥95% (TLC), powder, β2-adrenoceptor agonist
Szinonimák:
4-Amino-α-(t-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Alkalmazás
- as an agonist for β-adrenergic receptor (β-AR) from chick skeletal muscle
- to induce hypertrophic effects in masseter, digastric, and temporalis muscles of rat
- as a reference β-agonist standard in tandem mass spectrometry(MS-MS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.