Fontos dokumentumok
06613
Atenolol-d7
analytical standard
Szinonimák:
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]benzeneacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥94.0% (HPLC)
≥97.0% (isotopic purity)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+7
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(CC1=CC=C(OCC(O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
METKIMKYRPQLGS-SVMCCORHSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.