Savak és bázisok táblázata - Savak és bázisok táblázata
Savak és bázisok relatív erőssége
A savak és bázisok relatív erősségének meghatározásához használd ezt a táblázatot. Ez a sav-bázis táblázat tartalmazza a Ka értéket a vegyszer képletével és a sav konjugált bázisával együtt. A sav- és bázistáblázat egy referenciatáblázat, amelyet arra terveztek, hogy egyszerűbbé tegye a savak és bázisok erősségének meghatározását. Ez a táblázat ideális a laboratóriumban vagy az osztályteremben való használatra.
A savak és bázisok erősségének táblázata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acid | Bázis | ||||||||
Saverősség | Ka | Név | Formula | Formula | Név | Az alap erőssége | |||
A legerősebb | Nagy | Sósav | HClO4 | ClO4-< | Perklorát ion | A leggyengébb | |||
3.2 * 109 | Hidrojód sav | HI | I- | Iodid | |||||
1.0 * 109 | Hidrobróm sav | HBr | Br- | Br- | Bromid | ||||
1.3 * 106 | Sósav | HCl | Cl- | Cl- | Klorid | ||||
1.0 * 103 | Kénsav | H2SO4 | HSO4- | Hidrogén szulfátion | |||||
2.4 * 101 | Nitromsav | HNO3 | NO3 | NO3 | Nitrátion | ||||
-------- | Hidrónia ion | H3O+ | H | H2O | Víz | ||||
5.4 * 10-2 | Oxálsav | HO22 | Oxálsav | HO2C2O2H | HO2H | HO2C2O2- | Hidrogén oxalát-ion | ||
1.3 * 10-2 | Kénsav | H2SO3 | HSO3- | Hidrogén szulfition | |||||
1.0 * 10-2 | Hidrogén-szulfátion | HSO4 - | SO4 2- | Szulfátion | |||||
7.1 * 10-3 | Foszforsav | H3PO4 | H2 | H2PO4- | Dihidrogén foszfátion | ||||
7.2 * 10-4 | Nitromsav | HNO2 | NO2 | NO22- | Nitrition | ||||
6.6 * 10-4 | Folyósav | HF | F- | F- | Fluoridion | ||||
1.8 * 10-4 | Metánsav | HCO2H | HCO2 | HCO2<.sup>- | Methanoát ion | ||||
6.3 * 10-5 | Benzoesav | C6H5COOH | C66H5COOH | C6HH5COO- | Benzoátion | ||||
közepes | 5.4 * 10-5 | Hidrogén-oxalát-ion | HO2C2O2- | O2- | O2C2O2 2- | Oxalátion | közepes | ||
1.8 * 10-5 | Ethánsav | CH3COOH | CH3COO | Ethanoát (acetát) ion | |||||
4.4 * 10-7 | Karbonsav | H2CO3 | HCO3 - | Hidrogén karbonátion | |||||
1.1 * 10-7 | Hidro-kénsav | H2S | HSO3 | H2S | HSO3- | Hidrogén szulfidion | |||
6.3 * 10-8 | Dihidrogén foszfátion | H2PO4 - | HPO4- | Hidrogén foszfátion | |||||
6.2 * 10-8 | Hidrogén-szulfit-ion | HS- | SO3 | Szup>32- | Szulfition | ||||
2.9 * 10-8 | Hipoklós sav | HClO | ClO-. | Hypoklorit ion | |||||
6.2 * 10-10 | Hidrociánsav | HCN | CN- | CN-. | Cyanidion | ||||
5.8 * 10-10 | Ammónium-ion | NH4 + | Ammónia | ||||||
5.8 * 10-10 | Bórsav | H3BO3 | H2BO | H2BO<3- | Dihidrogénborát | ||||
4.7 * 10-11 | Hidrogén-karbonátion | HCO3 - | CO33 2- | Karbonát ion | |||||
4.2 * 10-13 | Hidrogén-foszfátion | HPO4 2- | PO44 3- | Foszfát ion | |||||
1.8 * 10-13 | Dihidrogén borátion | H2BO3 - | HBO33 2- | Hidrogén borátion | |||||
1.3 * 10-13 | Hidrogén-szulfid-ion | HS- | S 2-< | Szulfidion | |||||
1.6 * 10-14 | Hidrogén-borát-ion | HBO3 2-< | BO3 3- | Borátion | |||||
Leggyengébb | - | Víz | H2 | OH- | Hidroxid | Legerősebb |
Hogyan használd a savak és bázisok táblázatát
Olvasd el ezeket az utasításokat, hogy megtanuld, hogyan használd ezt a savak és bázisok táblázatot. A táblázat az Ka értékeket és az egyes savak és bázisok erősségét sorolja fel.
- Az erős savak a táblázat bal felső sarkában találhatók, és Ka-értékük >1
- Az egynél kisebb Ka értékkel rendelkező savak gyenge savaknak számítanak, és a táblázat aljára haladva egyre gyengülnek.
- Az erős bázisok a táblázat jobb alsó sarkában szerepelnek, és a táblázat teteje felé haladva egyre gyengébbek lesznek.
Konjugált sav-bázis párok
A táblázatban a legerősebb savak a bal felső sarokban, a leggyengébb bázisok pedig a jobb felső sarokban találhatók. Az erős sav konjugált bázisa gyenge bázis, ezért az erős bázis konjugált sava gyenge sav.
Sav-bázis párok és pufferkémia
A pufferoldat gyenge savat és annak konjugált bázisát vagy gyenge bázist és annak konjugált savát tartalmazza. A pufferek úgy működnek, hogy bázissal vagy savval reagálva szabályozzák az oldat pH-értékét.
Network error: Failed to fetch